Learn More
Natriumthiosulfat, 0.1-N-Standardlösung, Thermo Scientific Chemicals
Marke:  Thermo Scientific Acros 124270250
434.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13468338
  • 436.17 CHF / 25 Liter
Verfügbar ab: 29-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Reduktionsreagenz, volumetrische Standardlösung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Sodium thiosulfate
Farblos
25 L
Na2S2O3
15, 8821
Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: practically insoluble in alcohol
[Na+].[Na+].[O-]S([S-])(=O)=O
158.10
158.11
Kunststoff-Fass
7772-98-7, 7732-18-5
Flüssigkeit
Na2O3S2
MFCD00003499
sodium thiosulfate, sodium thiosulphate, disodium thiosulfate, sodium thiosulfate anhydrous, hypo, sodiumthiosulfate, chlorine cure, chlorine control, declor-it, thiosulfuric acid, disodium salt
AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L
Dinatrium;dioxido-oxo-sulfanyliden-$l^{6}-Sulfan
24477
0.0950 to 0.1050N (20°C)