Learn More
Natriumtetraborat-Decahydrat, Puriss. p.a., ACS-Reagenz, Honeywell Fluka™ Artikelnummer.: 15633450
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons
Natriumtetraborat-Decahydrat, Puriss. p.a., ACS-Reagenz, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15633450 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
1 kg
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
Artikelnummer. 15633450
Marke: Honeywell-Fluka 314571KG
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Puriss p.a., ACS-Reagenz, ISO-Reagenz, Puffersubstanz, ≥ 99.5 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1303-96-4
MDL-Nummer MFCD00149193
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumtetraborat-Decahydrat
Namenshinweis Reag. ISO
Menge 1 kg
Strukturformel Na2B4O7 · H2O
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 381.37 mol
Reinheit (%) ≥ 99.5 %
Güte ACS/puriss. P. A
Dichte 1.73 g/ml bei 25 °C
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium tetraborate decahydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Natriumtetraborat-Decahydrat, Puriss. p.a., ACS-Reagenz, Honeywell Fluka™ >