Spezifikation
Siedepunkt | 320°C (1013 hPa) |
Schmelzpunkt | 75°C |
CAS | 1303-96-4 |
pH | 9.0 to 9.6 |
Menge | 1 kg |
Prozentgehaltsbereich | 99.0 to 103.0% |
Summenformel | B4H20Na2O17 |
MDL-Nummer | MFCD00149193 |
Synonym | Sodium tetraborate decahydrate , Borax tetra |
InChI-Schlüssel | OJPFLODMGUZMKD-UHFFFAOYSA-N |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- di-Sodium tetraborate decahydrate
- Gefahr
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
- H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: di-Sodium tetraborate decahydrate
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
di-Natriumtetraborat-Decahydrat, BAKER, J.T. Baker™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur