Learn More
Natriumtetraborat-Decahydrat, ACS, 99.5–105.0 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15456315
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Natriumtetraborat-Decahydrat, ACS, 99.5–105.0 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15456315
500 g
Click to view available options
Menge:
500 g
Artikelnummer. 15456315
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 040114.36
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Maximaler Gehalt an Verunreinigungen: 0.005 % unlösliche Stoffe, 0.001 % Cl, 0.001 % PO4, 0.005 % SO4, 0.005 % Ca, 0.001 % Schwermetalle (als Pb), 5 ppm Fe, pH einer 0.01-M-Lösung, 9.15–9.20 bei 25°
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium tetraborate decahydrate
Schmelzpunkt 75°C
CAS 1303-96-4
Farbe Grau
Physikalische Form Pulver
Menge 500 g
Prozentgehaltsbereich 99.5-105.0%
Summenformel B4Na2O7·10H2O
MDL-Nummer MFCD00149193
Synonym Borax, Sodium borate (tetra) decahydrate
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,glycerol and ethanol. Insoluble in acids
Formelmasse 381.37 (201.22 Anhydrous)
Güte ACS
Geruch Geruchsneutral
Aussehen Gray Powder
Dichte 1.73 g/cm3 at 20°C
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerT19J004 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/10/2023 Catalog Number040114.36
ChargennummerW13J013 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/10/2023 Catalog Number040114.36
ChargennummerR24C036 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number040114.36
ChargennummerZ20D030 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number040114.36
ChargennummerF17N43 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number040114.36
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium tetraborate decahydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Borax
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Natriumtetraborat-Decahydrat, ACS, 99.5–105.0 %, Thermo Scientific Chemicals >