Learn More
Natriumtetraborat-Decahydrat, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11493237
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Natriumtetraborat-Decahydrat, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11493237
500 g
Click to view available options
Menge:
10,000 g
2500 g
500 g
Artikelnummer. 11493237
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A16176.36
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 1303-96-4 | B4Na2O7·10H2O
It is used in detergents, cosmetics, and enamel glazes. It is likewise employed to prepare buffer solutions in biochemistry, as a fire retardant, anti-fungal compound, in the manufacture of fiberglass, as a flux in metallurgy, neutron-capture shields for radioactive sources, a texturing agent in cooking, and as a harbinger for other boron compounds. The molten borax bath is useful for carbide coating process on metals. It is applied as an efficient metal-free catalyst for Hetero-Michael reactions in an aqueous medium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird in Detergenzien, Kosmetika und Schmelzglasuren verwendet. Es wird ebenfalls zur Herstellung von Pufferlösungen in der Biochemie, als feuerhemmende, antimykotische Verbindung, bei der Herstellung von Glasfasern, als Flussmittel in der Metallurgie, als Neutronenfänger für radioaktive Quellen, als Texturierungsmittel beim Kochen und als Vorstufe für andere Borverbindungen eingesetzt Das geschmolzene Boraxbad ist für den Karbidbeschichtungsprozess auf Metallen geeignet. Es wird als effizienter metallfreier Katalysator für Hetero-Michael-Reaktionen in einem wässrigen Medium eingesetzt.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Glycerin und Ethanol. Unlöslich in Säuren
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Säuren.
Chemische Identifikatoren
CAS 1303-96-4
Summenformel B4Na2O7·10H2O
MDL-Nummer MFCD00149193
Synonym Borax; Sodium borate (tetra) decahydrate
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium tetraborate decahydrate
Schmelzpunkt 75°C
pH 9.24
Menge 500 g
Strukturformel Na2B4O7·10H2O
Merck Index 14,8590
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,glycerol and ethanol. Insoluble in acids
Formelmasse 381.37 (201.22 Anhydrous)
Reinheit (%) ≥99%
Geruch Geruchsneutral
Dichte 1.73
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10244813 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/11/2022 Catalog NumberA16176.0E,A16176.0C,A16176.36
Chargennummer10240627 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/05/2022 Catalog NumberA16176.0E,A16176.0C,A16176.36
Chargennummer10237637 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog NumberA16176.0E,A16176.0C,A16176.36
Chargennummer10194011 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA16176.0E,A16176.0C,A16176.36
Chargennummer10230537 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA16176.0E,A16176.0C,A16176.36
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium tetraborate decahydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: borax
Name des Produkts
Natriumtetraborat-Decahydrat, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals >