Learn More
Natriumsulfat, wasserfrei, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11413970
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Natriumsulfat, wasserfrei, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11413970
500 g
Click to view available options
Menge:
500 g
Artikelnummer. 11413970
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A19890.36
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Natriumsulfat, wasserfrei, wird hauptsächlich zum Trocknen nicht wässriger Lösungsmittel verwendet, durch die Entfernung von Restwasser. Es wird als Schönungsmittel für Glasschmelzen, als Egalisiermittel in der Textilverarbeitung und als Füllstoff in Waschmitteln eingesetzt. Es wird auch im Kraft-Verfahren für die Papierzerkleinerung, das Abtauen von Fenstern, die Herstellung von Stärke, Glas und Seife verwendet.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Natriumsulfat, wasserfrei, wird hauptsächlich zum Trocknen nicht wässriger Lösungsmittel durch die Entfernung von Wasserresten verwendet.Es wird als Schönungsmittel für Glasschmelzen, als Egalisiermittel in der Textilverarbeitung und als Füllstoff in Waschmitteln eingesetzt.Es wird auch im Kraftverfahren für die Papierzerkleinerung, das Auftauen von Fenstern, die Herstellung von Stärke, Glas und Seife verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Glycerin und Wasserstoffiodid.Unlöslich in Ethanol und vielen organischen Lösungsmitteln.
Anmerkungen
Wasserfreies Natriumsulfat ist hygroskopisch und absorbiert Feuchtigkeit, wodurch es in die hydrierte Form umgewandelt wird.Durch Erhitzen wird die hydrierte Form wieder in die wasserfreie Form überführt.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium sulfate
Schmelzpunkt 884°C
Namenshinweis anhydrous
CAS 7757-82-6
Menge 500 g
Summenformel Na2O4S
Strukturformel Na2SO4
MDL-Nummer MFCD00003504
Merck Index 14,8680
Synonym sodium sulfate, Dinatriumsulfat, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous
Löslichkeitsinformationen Soluble aq. soln.,glycerol and hydrogen iodide. Insoluble in ethanol and many organic solvents.
InChI-Schlüssel PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
IUPAC-Name Dinatriumsulfat
Molekulargewicht (g/mol) 142.04
PubChem CID 24436
ChEBI CHEBI:32149
Formelmasse 142.04
Reinheit (%) 99%
Geruch Odorless
Brechungsindex 1.484
Empfindlichkeit Hygroscopic
Dichte 2.68
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10253863 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog NumberA19890.0I,A19890.0B,A19890.36
Chargennummer10252804 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/10/2024 Catalog NumberA19890.0I,A19890.0B,A19890.36
Chargennummer10250490 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog NumberA19890.0I,A19890.0B,A19890.36
Chargennummer10248168 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/09/2023 Catalog NumberA19890.0I,A19890.0B,A19890.36
Chargennummer10241546 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/06/2022 Catalog NumberA19890.0I,A19890.0B,A19890.36
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Natriumsulfat, wasserfrei, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >