Learn More
Natriumsulfat, wasserfrei, 99+ %, reinst, Fisher Chemical Artikelnummer.: 10224640
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Natriumsulfat, wasserfrei, 99+ %, reinst, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10224640 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
1 kg, Kunststoffpulverbehälter
Click to view available options
Menge:
1 kg
Verpackung:
Kunststoffpulverbehälter
Artikelnummer. 10224640
Marke: Fisher Chemical S/6600/60
Nur noch undefined auf Lager
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Spezifikation
Schmelzpunkt 884°C
CAS 7757-82-6
Farbe Weiß
pH 5 to 8
Physikalische Form Fest
Menge 1 kg
Summenformel Na2O4S
MDL-Nummer MFCD00003504
Synonym sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1
InChI-Schlüssel PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
IUPAC-Name Dinatriumsulfat
Molekulargewicht (g/mol) 142.04
PubChem CID 24436
ChEBI CHEBI:32149
Formelmasse 142.04g/mol
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2537835 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/05/2025 Catalog NumberS/6600/70,S/6600/60,S/6600/71,S/6600/63,S/6600/53,S/6600/65
Chargennummer2530306 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/05/2025 Catalog NumberS/6600/70,S/6600/60,S/6600/71,S/6600/63,S/6600/53,S/6600/65
Chargennummer2527238 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/05/2025 Catalog NumberS/6600/70,S/6600/60,S/6600/71,S/6600/63,S/6600/53,S/6600/65
Chargennummer2527237 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/05/2025 Catalog NumberS/6600/70,S/6600/60,S/6600/71,S/6600/63,S/6600/53,S/6600/65
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24156
    Gültig bis zum2025-06-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Natriumsulfat, wasserfrei, 99+ %, reinst, Fisher Chemical >