Learn More
Natriumsulfat, 99 %, reinst, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals
31.96 CHF - 311.55 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 7757-82-6 |
---|---|
Summenformel | Na2O4S |
Molekulargewicht (g/mol) | 142.04 |
MDL-Nummer | MFCD00003504 |
InChI-Schlüssel | PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L |
Synonym | sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1Mehr anzeigen |
PubChem CID | 24436 |
ChEBI | CHEBI:32149 |
SMILES | [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10388090
|
Thermo Scientific Acros
196640250 |
25 g | Glasflasche |
31.96 CHF
25 Gramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
10032580
|
Thermo Scientific Acros
196640010 |
1 kg | Kunststoffflasche |
42.64 CHF
1 Kilogramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
10032590
|
Thermo Scientific Acros
196640025 |
2.5 kg | Kunststoffflasche |
84.62 CHF
2.50 Kilogramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
10493372
|
Thermo Scientific Acros
196640050 |
5 kg | Kunststoffflasche |
131.66 CHF
5 Kilogramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
10168282
|
Thermo Scientific Acros
196640251 |
25 kg | Fibertrommel |
311.55 CHF
25 Kilogramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
7757-82-6 | |
142.04 | |
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L | |
24436 | |
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O |
Na2O4S | |
MFCD00003504 | |
sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1Mehr anzeigen | |
CHEBI:32149 |
Spezifikation
>1700.0°C | |
884.0°C | |
Weiß | |
98.5% min | |
Na2SO4 | |
01,1103 | |
sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1 | |
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L | |
Dinatrium; Sulfat | |
24436 | |
142.04 | |
Extrarein |
Sodium sulfate | |
7757-82-6 | |
Kristallpulver | |
Na2O4S | |
MFCD00003504 | |
15, 8809 | |
Solubility in water: 185g/L. Other solubilities: soluble in glycerol and hydrogen iodide, insoluble in alcohol | |
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O | |
142.04 | |
CHEBI:32149 | |
99% | |
2.68 |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 231-820-9
RUO – Nur für Forschungszwecke
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Natriumsulfat, 99 %, reinst, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals