Learn More
Natriumsulfat, 99 %, reinst, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10032590
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Natriumsulfat, 99 %, reinst, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10032590 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
2.5 kg, Kunststoffflasche, 2.50 Kilogramm
Click to view available options
Menge:
25 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
25 kg
Verpackung:
Fibertrommel
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
2.50 Kilogramm
25 Gramm
25 Kilogramm
5 Kilogramm
Artikelnummer. 10032590
Marke: Thermo Scientific Acros 196640025
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7757-82-6 | Na2O4S | 142.04 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
CAS 7757-82-6
Summenformel Na2O4S
Molekulargewicht (g/mol) 142.04
MDL-Nummer MFCD00003504
InChI-Schlüssel PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1
PubChem CID 24436
ChEBI CHEBI:32149
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Siedepunkt > 1700,0 °C
Chemischer Name oder Material Sodium sulfate
Schmelzpunkt 884,0 °C
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 2.5 kg
Prozentgehaltsbereich 98.5% min
Strukturformel Na2SO4
Fieser 01,1103
Merck Index 15, 8809
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 185g/L. Other solubilities: soluble in glycerol and hydrogen iodide, insoluble in alcohol
IUPAC-Name Dinatrium; Sulfat
Formelmasse 142.04
Reinheit (%) 99%
Güte Extrarein
Verpackung Kunststoffflasche
Dichte 2.68
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerA0471524 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Artikelnummer196640050,196640025,196640250,196640010,196640251
ChargennummerA0464822 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/07/2024 Artikelnummer196640050,196640025,196640250,196640010,196640251
ChargennummerA0464226 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/07/2024 Artikelnummer196640050,196640025,196640250,196640010,196640251
ChargennummerA0463652 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/06/2024 Artikelnummer196640050,196640025,196640250,196640010,196640251
ChargennummerA0463781 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/06/2024 Artikelnummer196640050,196640025,196640250,196640010,196640251
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Natriumsulfat, 99 %, reinst, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals >