Learn More
Natriumsulfat, 99+ %, ACS-Reagenz, Granulat, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals
51.15 CHF - 328.64 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 7757-82-6 |
---|---|
Summenformel | Na2O4S |
Molekulargewicht (g/mol) | 142.04 |
MDL-Nummer | MFCD00003504 |
InChI-Schlüssel | PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L |
Synonym | sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1Mehr anzeigen |
PubChem CID | 24436 |
ChEBI | CHEBI:32149 |
SMILES | [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10041501
|
Thermo Scientific Acros
354250010 |
1 kg | Kunststoffflasche |
51.15 CHF
1 Kilogramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
10504064
|
Thermo Scientific Acros
354250025 |
2.5 kg | Kunststoffflasche |
112.56 CHF
2.50 Kilogramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
13468528
|
Thermo Scientific Acros
354250100 |
10 kg | Kunststofftrommel |
328.64 CHF
10 Kilogramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
7757-82-6 | |
142.04 | |
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L | |
24436 | |
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O |
Na2O4S | |
MFCD00003504 | |
sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1Mehr anzeigen | |
CHEBI:32149 |
Spezifikation
>1700.0°C | |
884.0°C | |
7757-82-6 | |
5.2 to 7.0 (5% soln. at 25°C) | |
99+% | |
Na2SO4 | |
01,1103 | |
sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1 | |
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O | |
142.04 | |
CHEBI:32149 | |
≥99% | |
Sodium : passes test (USP) Sulfate : passes test (USP) | |
Decomposition Information: >890°C |
Sodium sulfate | |
Anhydrous | |
Farblos bis Orange | |
Flüssig | |
Na2O4S | |
MFCD00003504 | |
15, 8809 | |
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L | |
Dinatriumsulfat | |
24436 | |
142.04 | |
ACS-Reagenz | |
0.5 % max. | |
2.68g/mL |
Sicherheit und Handhabung
Notfallüberblick
Kann die Haut, Augen und Atemwege reizen.Die toxikologischen Eigenschaften wurden nicht vollständig untersucht.Hygroskopisch.
NFPA
Gesundheit:1
Entflammbarkeit:1
Instabilität:0
SIGNALWORT:VORSICHT!