Learn More
Natriumsulfat, 99+ %, ACS-Reagenz, Granulat, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 13468528 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
10 kg, Kunststofftrommel, 10 Kilogramm
Click to view available options
Menge:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Packungsgröße:
1 Kilogramm
10 Kilogramm
2.50 Kilogramm
CAS: 7757-82-6 | Na2O4S | 142.04 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
CAS 7757-82-6
Summenformel Na2O4S
Molekulargewicht (g/mol) 142.04
MDL-Nummer MFCD00003504
InChI-Schlüssel PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1
PubChem CID 24436
ChEBI CHEBI:32149
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Siedepunkt >1700.0°C
Chemischer Name oder Material Sodium sulfate
Schmelzpunkt 884.0°C
Namenshinweis Anhydrous
Farbe Farblos bis Orange
pH 5.2 to 7.0 (5% soln. at 25°C)
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 10 kg
Prozentgehaltsbereich 99+%
Strukturformel Na2SO4
Fieser 01,1103
Merck Index 15, 8809
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 185g/L. Other solubilities: soluble in glycerol and hydrogen iodide, insoluble in alcohol
IUPAC-Name Dinatrium; Sulfat
Formelmasse 142.04
Reinheit (%) ≥99%
Güte ACS-Reagenz
Identifizierung Sodium : passes test (USP) Sulfate : passes test (USP)
Glühverlust 0.5 % max.
Verpackung Kunststofftrommel
Hinweise zur Zersetzung Decomposition Information: >890°C
Dichte 2.68g/mL
Name des Produkts
Natriumsulfat, 99+ %, ACS-Reagenz, Granulat, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals >