Learn More
Natriumsalicylat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Natriumsalicylat wird als Analgetikum und Antipyretikum verwendet. Es wirkt auch als nicht-steroidales Antirheumatikum (NSAR). Darüber hinaus wird es als Phosphor für den Nachweis von UV-Strahlung und Elektronen im Vakuum verwendet. Es dient als NF-kappa-B-Inhibitor und reduziert oxidativen Stress. Es findet Anwendung als Antipyretikum und Antirheumatikum.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Natriumsalicylat wird als Analgetikum und Antipyretikum verwendet. Es wirkt auch als nicht-steroidales Antirheumatikum (NSAR). Darüber hinaus wird es als Phosphor für den Nachweis von UV-Strahlung und Elektronen im Vakuum verwendet. Es dient als NF-kappa-B-Inhibitor und reduziert oxidativen Stress. Es findet Anwendung als Antipyretikum und Antirheumatikum.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, 1,4-Dioxan, Ethanol und Glycerin.
Hinweise
Lichtempfindlich. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren, Mineralsäuren, metallischen Salzen und Jod.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Sodium Salicylate |
Schmelzpunkt | >300°C |
Geruch | Geruchsneutral |
Menge | 1000 g |
Beilstein | 3732792 |
Empfindlichkeit | Lichtempfindlich |
Merck Index | 14,8332 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water,1,4-dioxane,ethanol and glycerol. |
Formelmasse | 160.11 |
Reinheit (%) | 99% |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
P18L036 | Analysenzertifikat | 21/03/2025 | A17056.0B,A17056.30 |
P17L026 | Analysenzertifikat | 19/03/2025 | A17056.0B,A17056.30 |
M29L031 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | A17056.0B,A17056.30 |
M06L021 | Analysenzertifikat | 10/01/2025 | A17056.0B,A17056.30 |
Y06K017 | Analysenzertifikat | 26/11/2024 | A17056.0B,A17056.30 |
Sicherheit und Handhabung
- Natriumsalicylat
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften. zuführen.