Learn More
Natriumphosphat, monobasisch, 99 %, für Analysen, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7558-80-7 | H2NaO4P | 119.98 g/mol
33.67 CHF - 600.99 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 7558-80-7 |
---|---|
Summenformel | H2NaO4P |
Molekulargewicht (g/mol) | 119.98 |
MDL-Nummer | MFCD00003527,MFCD00146206 |
InChI-Schlüssel | AJPJDKMHJJGVTQ-UHFFFAOYSA-M |
Synonym | monosodium phosphate, sodium dihydrogen phosphate, sodium dihydrogenorthophosphate, sodium phosphate monobasic, sodium acid phosphate, sodium phosphate, monobasic, monosodium dihydrogen orthophosphate, sodium phosphate monobasic anhydrous, monosodium orthophosphate, monobasic sodium phosphate |
PubChem CID | 23672064 |
ChEBI | CHEBI:37585 |
SMILES | [Na+].OP(O)([O-])=O |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10751135
|
Thermo Scientific Acros
389872500 |
250 g | Kunststoffflasche |
33.67 CHF
250 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10135013
|
Thermo Scientific Acros
389870010 |
1 kg | Kunststoffflasche |
90.41 CHF
1 Kilogramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11350836
|
Thermo Scientific Acros
389870025 |
2.5 kg | Kunststoffflasche |
180.90 CHF
2.50 Kilogramm |
Verfügbar ab: 13-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11914291
|
Thermo Scientific Acros
389870100 |
10 kg | Kunststofftrommel |
600.99 CHF
10 Kilogramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Biologischer PufferChemische Identifikatoren
7558-80-7 | |
119.98 | |
AJPJDKMHJJGVTQ-UHFFFAOYSA-M | |
23672064 | |
[Na+].OP(O)([O-])=O |
H2NaO4P | |
MFCD00003527,MFCD00146206 | |
monosodium phosphate, sodium dihydrogen phosphate, sodium dihydrogenorthophosphate, sodium phosphate monobasic, sodium acid phosphate, sodium phosphate, monobasic, monosodium dihydrogen orthophosphate, sodium phosphate monobasic anhydrous, monosodium orthophosphate, monobasic sodium phosphate | |
CHEBI:37585 |
Spezifikation
Sodium phosphate, monobasic | |
Weiß | |
Kristallpulver | |
H2NaO4P | |
MFCD00003527,MFCD00146206 | |
monosodium phosphate, sodium dihydrogen phosphate, sodium dihydrogenorthophosphate, sodium phosphate monobasic, sodium acid phosphate, sodium phosphate, monobasic, monosodium dihydrogen orthophosphate, sodium phosphate monobasic anhydrous, monosodium orthophosphate, monobasic sodium phosphate | |
AJPJDKMHJJGVTQ-UHFFFAOYSA-M | |
Natrium;Dihydrogenphosphat | |
23672064 | |
119.98 | |
Analytisch |
7558-80-7 | |
4.1 to 4.7 (5% soln.) | |
99% | |
NaH2PO4 | |
15,879 | |
Solubility in water: 850g/L (20°C). | |
[Na+].OP(O)([O-])=O | |
119.98 | |
CHEBI:37585 | |
99% |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 231-449-2
- Sodium phosphate, monobasic