Learn More
Natriumphosphat, monobasisch, 99 %, für Analysen, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10751135
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Natriumphosphat, monobasisch, 99 %, für Analysen, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10751135
250 g, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Artikelnummer. 10751135
Marke: Thermo Scientific Acros
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7558-80-7 | H2NaO4P | 119.98 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Biologischer Puffer
Chemische Identifikatoren
CAS 7558-80-7
Summenformel H2NaO4P
Molekulargewicht (g/mol) 119.98
MDL-Nummer MFCD00003527,MFCD00146206
InChI-Schlüssel AJPJDKMHJJGVTQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym monosodium phosphate, sodium dihydrogen phosphate, sodium dihydrogenorthophosphate, sodium phosphate monobasic, sodium acid phosphate, sodium phosphate, monobasic, monosodium dihydrogen orthophosphate, sodium phosphate monobasic anhydrous, monosodium orthophosphate, monobasic sodium phosphate
PubChem CID 23672064
ChEBI CHEBI:37585
SMILES [Na+].OP(O)([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium phosphate, monobasic
Farbe Weiß
pH 4.1 to 4.7 (5% soln.)
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 250 g
Prozentgehaltsbereich 99%
Strukturformel NaH2PO4
Merck Index 15,879
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 850g/L (20°C).
IUPAC-Name Natrium;Dihydrogenphosphat
Formelmasse 119.98
Reinheit (%) 99%
Güte Analytisch
Verpackung Kunststoffflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0468325 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number389870100,389870025,389872500,389870010
ChargennummerA0459397 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/01/2024 Catalog Number389870100,389870025,389872500,389870010
ChargennummerA0452365 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number389870100,389870025,389872500,389870010
ChargennummerA0392058 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number389870100,389870025,389872500,389870010
ChargennummerA0403742 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number389870100,389870025,389872500,389870010
Produktidentifikator
  • Sodium phosphate, monobasic
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24156
    Gültig bis zum2025-06-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Natriumphosphat, monobasisch, 99 %, für Analysen, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals >