Learn More
Natriumphosphat, dibasisch, Heptahydrat, ≥ 98 %, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7782-85-6 | H15Na2O11P | 268.06 g/mol
53.27 CHF - 340.74 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 7782-85-6
Summenformel H15Na2O11P
Molekulargewicht (g/mol) 268.06
MDL-Nummer MFCD00149180
InChI-Schlüssel LVXHNCUCBXIIPE-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium phosphate dibasic heptahydrate, unii-70wt22sf4b, sodium phosphate, dibasic, heptahydrate, sodium hydrogen phosphate heptahydrate, disodium hydrogen phosphate heptahydrate, axea paragraph signthornaae, 2na.hpo4.7h2o, sodium hydrogenphosphate heptahydrate, sodium phosphate dibasic, acs, disodium hydrogenphosphate heptahydrate
PubChem CID 6096963
IUPAC-Name Dinatrium; Hydrogenphosphat; Heptahydrat
SMILES O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10036020
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Acros
424385000
500 g Kunststoffflasche
53.27 CHF
500 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10297073
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Acros
424380010
1 kg Kunststoffflasche
93.57 CHF
1 Kilogramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10175503
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
424380050
5 kg Kunststoffflasche
340.74 CHF
5 Kilogramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
HYGROSKOPISCH
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse WC4600000
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Natriumphosphat, dibasisch, Heptahydrat, ≥ 98 %, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals