Learn More
Natriumphosphat, dibasisch, Heptahydrat, ≥ 98 %, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Sodium phosphate, dibasic heptahydrate |
Schmelzpunkt | 48.0°C |
Farbe | Weiß |
pH | 8.7 to 9.3 (5% soln. at 25°C) |
Physikalische Form | Kristalle |
Menge | 500 g |
Prozentgehaltsbereich | 98+% |
Strukturformel | Na2HPO4·7H2O |
Merck Index | 15, 8789 |
Formelmasse | 268.07 |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0470460 | Analysenzertifikat | 17/05/2025 | 424380010,424385000,424380050 |
A0462023 | Analysenzertifikat | 03/07/2024 | 424380010,424385000,424380050 |
A0462781 | Analysenzertifikat | 23/05/2024 | 424380010,424385000,424380050 |
B0149321 | Analysenzertifikat | 14/11/2023 | 424380010,424385000,424380050 |
B0147712 | Analysenzertifikat | 20/10/2023 | 424380010,424385000,424380050 |