Learn More
Natriumperborat-Monohydrat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 10332-33-9 | BNaO3·H2O | 99.81 g/mol
33.90 CHF - 310.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 10332-33-9 |
---|---|
Summenformel | BNaO3·H2O |
Molekulargewicht (g/mol) | 99.81 |
MDL-Nummer | MFCD00149230 |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10678624
|
Thermo Scientific Acros
386410250 |
25 g | Kunststoffflasche |
33.90 CHF
25 Gramm |
Verfügbar ab: 19-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10678814
|
Thermo Scientific Acros
386412500 |
250 g | Kunststoffflasche |
111.00 CHF
250 Gramm |
Verfügbar ab: 19-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10337273
|
Thermo Scientific Acros
386410010 |
1 kg | Kunststoffflasche |
310.00 CHF
1 Kilogramm |
Verfügbar ab: 24-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
10332-33-9 | |
BNaO3·H2O | |
99.81 | |
MFCD00149230 |
Spezifikation
Sodium perborate monohydrate | |
Weiß | |
94% min. (active oxygen) (Iodometry) | |
MFCD00149230 | |
99.81 | |
95% |
10332-33-9 | |
Kristallpulver | |
BNaO3·H2O | |
Solubility in water: 15g/L (20°C) | |
99.81 |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
Kann die Atemwege reizen.
Verursacht schwere Augenschäden.
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
GHS-P-Hinweis
Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen.
Weiter ausspülen.
Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
Vermeiden
GHS-Signalwort: Gefahr
- Sodium perborate monohydrate
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Oxidierender Feststoff Kategorie 3
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H360Df-Kann das Kind im Mutterleib schädigen. Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
Sicherheitshinweis
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.