Learn More
Natriumperborat-Monohydrat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10678624
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Natriumperborat-Monohydrat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10678624 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
25 g, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
25 g
250 g
1 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 10678624
Marke: Thermo Scientific Acros 386410250
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
CAS: 10332-33-9 | BNaO3·H2O | 99.81 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10332-33-9
Summenformel BNaO3·H2O
Molekulargewicht (g/mol) 99.81
MDL-Nummer MFCD00149230
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium perborate monohydrate
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich 94% min. (active oxygen) (Iodometry)
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 15g/L (20°C)
Formelmasse 99.81
Reinheit (%) 95%
Verpackung Kunststoffflasche
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium perborate monohydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 3
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H360Df-Kann das Kind im Mutterleib schädigen. Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
Natriumperborat-Monohydrat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals >