Learn More
Natrium-n-dodecylsulfat, 99 % (Trockengewicht), Wasser < 1,5 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11493970
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Natrium-n-dodecylsulfat, 99 % (Trockengewicht), Wasser < 1,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11493970
50 g, 50 Gramm
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
Artikelnummer. 11493970
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A11183.18
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Denaturiert und löst Proteine für die Elektrophorese. Natrium n-Dodecylsulfat ist ein anionisches Reinigungsmittel, das als Protein-Vergällungsmittel verwendet wird. Es wird hauptsächlich in Waschmitteln für Wäschereien mit vielen Reinigungsanwendungen eingesetzt. Es findet Anwendung bei der Bestimmung des Proteinmolekülgewichts durch Polyacrylamid-Gelelektrophorese und bei der Analyse von Hämoglobin. In Lebensmitteln wird es als Emulgator und Aufschlaghilfe verwendet. Es ist weit verbreitet in Zahnpasta, Shampoos, Rasiercremes und Schaumbadformulierungen aufgrund seiner verdickenden Wirkung und der Fähigkeit, Schaum zu bilden.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Denaturiert und löst Proteine für die Elektrophorese. Natrium n-Dodecylsulfat ist ein anionisches Reinigungsmittel, das als Protein-Vergällungsmittel verwendet wird. Es wird hauptsächlich in Waschmitteln für Wäschereien mit vielen Reinigungsanwendungen eingesetzt. Es findet Anwendung bei der Bestimmung des Proteinmolekülgewichts durch Polyacrylamid-Gelelektrophorese und bei der Analyse von Hämoglobin. In Lebensmitteln wird es als Emulgator und Aufschlaghilfe verwendet. Es ist aufgrund seines Verdickungseffekts und der Fähigkeit, einen cremigen Schaum produzieren, in Zahnpasten, Shampoos, Rasiercremes und Schaumbadzusätzen weit verbreitet.
Löslichkeit
etwas löslich in Ethanol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium n-dodecyl sulfate
Namenshinweis Water <1.5%
CAS 151-21-3
Schmelzpunkt ∼206°C
Prozentgehaltsbereich 99% (dry wt.)
Hinweise zum Prozentgehalt (Trockengew.)
Summenformel C12H25NaO4S
MDL-Nummer MFCD00036175
Menge 50 g
UN-Nummer UN2926
Beilstein 3599286
Merck Index 14,8636
Synonym Natriumdodecylsulfat, sodium lauryl sulfate, sodium dodecylsulfate, sodium lauryl sulphate, sodium dodecyl sulphate
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in ethanol.
InChI-Schlüssel DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
IUPAC-Name Natriumdodecylsulfat
Molekulargewicht (g/mol) 288.38
PubChem CID 3423265
ChEBI CHEBI:8984
Formelmasse 288.38
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
Chargennummer10220985 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/04/2025 ArtikelnummerA11183.14,A11183.36,A11183.30,A11183.22,A11183.18
ChargennummerP25L054 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/03/2025 ArtikelnummerA11183.14,A11183.36,A11183.30,A11183.22,A11183.18
Chargennummer10252155 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/08/2024 ArtikelnummerA11183.14,A11183.36,A11183.22,A11183.18
ChargennummerT17K027 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/07/2024 ArtikelnummerA11183.14,A11183.36,A11183.22,A11183.18
Chargennummer5012Q10M Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/04/2024 ArtikelnummerA11183.14,A11183.36,A11183.22,A11183.18
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium n-dodecyl sulfate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Sodium lauryl sulfate
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Natrium-n-dodecylsulfat, 99 % (Trockengewicht), Wasser < 1,5 %, Thermo Scientific Chemicals >