Learn More
Natrium-n-Dodecylsulfat, 99 % (Trockengewicht), Wasser < 1.5 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11469123
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Natrium-n-Dodecylsulfat, 99 % (Trockengewicht), Wasser < 1.5 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11469123
25 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Artikelnummer. 11469123
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A11183.14
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Denatures and solubilizes proteins for electrophoresis.Sodium n-dodecyl sulfate is an anionic detergent used to function as a protein denaturant. It is mainly used in detergents for laundry with many cleaning applications. It finds application in the determination of protein molecular weight by polyacrylamide gel electrophoresis and in the analysis of hemoglobin. In food products, it is used as an emulsifying agent and a whipping aid. It is widely found in toothpastes, shampoos, shaving creams and bubble bath formulations due to its thickening effect and ability to create a lather.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Denaturiert und löst Proteine für die Elektrophorese. Natrium n-Dodecylsulfat ist ein anionisches Reinigungsmittel, das als Protein-Vergällungsmittel verwendet wird. Es wird hauptsächlich in Waschmitteln für Wäschereien mit vielen Reinigungsanwendungen eingesetzt. Es findet Anwendung bei der Bestimmung des Proteinmolekülgewichts durch Polyacrylamid-Gelelektrophorese und bei der Analyse von Hämoglobin. In Lebensmitteln wird es als Emulgator und Aufschlaghilfe verwendet. Es ist aufgrund seines Verdickungseffekts und der Fähigkeit, einen cremigen Schaum produzieren, in Zahnpasten, Shampoos, Rasiercremes und Schaumbadzusätzen weit verbreitet.
Löslichkeit
etwas löslich in Ethanol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 151-21-3
Summenformel C12H25NaO4S.
Molekulargewicht (g/mol) 288.38
MDL-Nummer MFCD00036175
InChI-Schlüssel DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium dodecyl sulfate, sodium lauryl sulfate, sodium dodecylsulfate, sodium lauryl sulphate, sodium dodecyl sulphate, dodecyl sulfate, sodium salt, anticerumen, gardinol, neutrazyme, duponalMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 3423265
ChEBI CHEBI:8984
IUPAC-Name Natriumdodecylsulfat
SMILES [Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium n-dodecyl sulfate
Namenshinweis Water <1.5%
Schmelzpunkt ∼206°C
Prozentgehaltsbereich 99% (dry wt.)
Hinweise zum Prozentgehalt (Trockengewicht)
Menge 25 g
UN-Nummer UN2926
Beilstein 3599286
Merck Index 148636
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in ethanol.
Formelmasse 288.38
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10220985 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/04/2025 Catalog NumberA11183.14,A11183.36,A11183.30,A11183.22,A11183.18
ChargennummerP25L054 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/03/2025 Catalog NumberA11183.14,A11183.36,A11183.30,A11183.22,A11183.18
Chargennummer10252155 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/08/2024 Catalog NumberA11183.14,A11183.36,A11183.22,A11183.18
ChargennummerT17K027 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/07/2024 Catalog NumberA11183.14,A11183.36,A11183.22,A11183.18
Chargennummer5012Q10M Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/04/2024 Catalog NumberA11183.14,A11183.36,A11183.22,A11183.18
Name des Produkts
Natrium-n-Dodecylsulfat, 99 % (Trockengewicht), Wasser < 1.5 %, Thermo Scientific Chemicals >