Learn More
Natriummetawolframat-Hydrat, kristallin, Thermo Scientific Chemicals
93.75 CHF - 770.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 652154-12-6 |
---|---|
Summenformel | H2Na6O40W12·xH2O |
MDL-Nummer | MFCD00150663 |
Synonym | Sodium polytungstate Hydrate |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10091601
|
Thermo Scientific Acros
304090500 |
50 g | Glasflasche |
93.75 CHF
50 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10173281
|
Thermo Scientific Acros
304092500 |
250 g | Glasflasche |
319.00 CHF
250 Gramm |
Verfügbar ab: 17-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10423075
|
Thermo Scientific Acros
304090010 |
1 kg | Glasflasche |
770.00 CHF
1 Kilogramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
652154-12-6 | |
H2Na6O40W12·xH2O | |
MFCD00150663 | |
Sodium polytungstate Hydrate |
Spezifikation
Sodium metatungstate hydrate | |
Weiß bis gelb | |
H2Na6O40W12·xH2O | |
MFCD00150663 | |
Solubility in water: >1000g/L (20°C). | |
≥85% (WO3) |
652154-12-6 | |
Kristallines Pulver oder Beads | |
Na6[H2W12O40]·xH2O | |
Sodium polytungstate Hydrate | |
2986.13 |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.Verursacht schwere Augenschäden.Schädlich für Wasserlebewesen mit lang anhaltender Wirkung.
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting. Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician. IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Avoid release to the environment.
Gefahr
- Sodium metatungstate hydrate, crystalline
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.