Learn More
Natriummetawolframat-Hydrat, kristallin, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10423075
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Natriummetawolframat-Hydrat, kristallin, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10423075 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
1 kg, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10423075
Marke: Thermo Scientific Acros 304090010
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 652154-12-6 | H2Na6O40W12·xH2O | 2986.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 652154-12-6
Summenformel H2Na6O40W12·xH2O
Molekulargewicht (g/mol) 2986.13
MDL-Nummer MFCD00150663
Synonym Sodium polytungstate Hydrate
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium metatungstate hydrate
Farbe Weiß bis gelb
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Beads
Menge 1 kg
Strukturformel Na6[H2W12O40]·xH2O
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: >1000g/L (20°C)
Formelmasse 2986.13
Reinheit (%) ≥85% (WO3)
Verpackung Glasflasche
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0470693 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number304092500,304090500,304090010
ChargennummerA0437799 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/02/2025 Catalog Number304092500,304090500,10091601,304090010
ChargennummerA0468033 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/02/2025 Catalog Number304092500,304090500,10091601,304090010
ChargennummerA0464092 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/07/2024 Catalog Number304092500,304090500,304090010
ChargennummerA0453223 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number304092500,304090500,304090010
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium metatungstate hydrate, crystalline
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
Natriummetawolframat-Hydrat, kristallin, Thermo Scientific Chemicals >