Learn More
Natrium-L-Lactat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 867-56-1 | C3H5NaO3
52.15 CHF - 181.33 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 867-56-1 |
---|---|
Summenformel | C3H5NaO3 |
MDL-Nummer | MFCD00066576 |
Synonym | sodium l-lactate, sodium-l-lactate, sodium lactate, l, sodium s-2-hydroxypropanoate, unii-p2y1c6m9ps, sodium s-lactate, sodium l-+-lactate, p2y1c6m9ps, propanoic acid, 2-hydroxy-, monosodium salt, 2s, l-+-lactic acid sodium salt |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11353556
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L14500.06 |
5 g |
52.15 CHF
5 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11363556
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L14500.14 |
25 g |
181.33 CHF
25 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Sodium L-lactate is used as a food additive, preservative, acidity regulator and bulking agent. It finds application in shampoo and liquid soaps and other related products. It acts as an effective humectant and moisturizer. It is used in the treatment of arrhythmias.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AnwendungenNatrium-L-Lactat wird als Lebensmittelzusatzstoff, Konservierungsmittel, Säureregler und Füllmittel verwendet. Es findet Anwendung in Shampoo, flüssigen Seifen und anderen verwandten Produkten. Es dient als effektives Feuchthaltemittel und effektiver Feuchtigkeitsspender. Es wird bei der Behandlung von Arrhythmien verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Chemische Identifikatoren
867-56-1 | |
C3H5NaO3 | |
MFCD00066576 | |
sodium l-lactate, sodium-l-lactate, sodium lactate, l, sodium s-2-hydroxypropanoate, unii-p2y1c6m9ps, sodium s-lactate, sodium l-+-lactate, p2y1c6m9ps, propanoic acid, 2-hydroxy-, monosodium salt, 2s, l-+-lactic acid sodium salt |
Spezifikation
Sodium L-lactate | |
867-56-1 | |
MFCD00066576 | |
sodium l-lactate, sodium-l-lactate, sodium lactate, l, sodium s-2-hydroxypropanoate, unii-p2y1c6m9ps, sodium s-lactate, sodium l-+-lactate, p2y1c6m9ps, propanoic acid, 2-hydroxy-, monosodium salt, 2s, l-+-lactic acid sodium salt | |
112.06 | |
Hygroskopisch |
∼160°C | |
C3H5NaO3 | |
4567087 | |
Soluble in water. | |
≥98% |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 212-762-3
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen