Learn More
Natrium-L-Lactat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11353556
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Natrium-L-Lactat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11353556
5 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Artikelnummer. 11353556
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L14500.06
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 867-56-1 | C3H5NaO3
Sodium L-lactate is used as a food additive, preservative, acidity regulator and bulking agent. It finds application in shampoo and liquid soaps and other related products. It acts as an effective humectant and moisturizer. It is used in the treatment of arrhythmias.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Natrium-L-Lactat wird als Lebensmittelzusatzstoff, Konservierungsmittel, Säureregler und Füllmittel verwendet. Es findet Anwendung in Shampoo, flüssigen Seifen und anderen verwandten Produkten. Es dient als effektives Feuchthaltemittel und effektiver Feuchtigkeitsspender. Es wird bei der Behandlung von Arrhythmien verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 867-56-1
Summenformel C3H5NaO3
MDL-Nummer MFCD00066576
Synonym sodium l-lactate, sodium-l-lactate, sodium lactate, l, sodium s-2-hydroxypropanoate, unii-p2y1c6m9ps, sodium s-lactate, sodium l-+-lactate, p2y1c6m9ps, propanoic acid, 2-hydroxy-, monosodium salt, 2s, l-+-lactic acid sodium salt
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium L-lactate
Schmelzpunkt ∼160°C
Menge 5 g
Beilstein 4567087
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 112.06
Reinheit (%) ≥98%
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10234790 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/09/2023 Catalog NumberL14500.14,L14500.06,L14500.PG
Chargennummer10201409 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberL14500.14,L14500.06
Chargennummer10178165 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberL14500.14,L14500.06
Chargennummer10193762 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberL14500.14,L14500.06
Chargennummer10211596 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberL14500.14,L14500.06
Name des Produkts
Natrium-L-Lactat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >