Learn More
Natriumhypochlorit, technisch, Lösung, Fisher Chemical
48.70 CHF - 119.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 7681-52-9
Summenformel ClNaO
Molekulargewicht (g/mol) 74.439
MDL-Nummer 11120
InChI-Schlüssel SUKJFIGYRHOWBL-UHFFFAOYSA-N
Synonym Natriumhypochlorit, Natriumoxychlorid, Javelwasser, Hypochlorsäure, Natriumsalz, Carrel-Dakin-Lösung, javex, javelle water, hypochlorous acid, sodium salt, hypochlorite sodium, carrel-dakin solution
PubChem CID 23665760
ChEBI CHEBI:32146
IUPAC-Name Natrium;Hypochlorit
SMILES [O-]Kl.[Na+]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11438842
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Fisher Chemical
S/5040/PB15
1 l
48.80 CHF
1 Liter
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11448842
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisher Chemical
S/5040/PB17
2.5 L
48.70 CHF
2.50 Liter
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10715731
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisher Chemical
S/5040/21
5 L
119.00 CHF
5 Liter
Lager vorrätig
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Natriumhypochlorit, technisch, Lösung, Fisher Chemical