Learn More
Natriumhypochlorit, technisch, Lösung, Fisher Chemical Artikelnummer.: 11438842
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Natriumhypochlorit, technisch, Lösung, Fisher Chemical
Artikelnummer. 11438842 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
1 l
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 L
5 L
Artikelnummer. 11438842
Marke: Fisher Chemical S/5040/PB15
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Chemische Identifikatoren
CAS 7681-52-9
Summenformel ClNaO
Molekulargewicht (g/mol) 74.439
MDL-Nummer 11120
InChI-Schlüssel SUKJFIGYRHOWBL-UHFFFAOYSA-N
Synonym Natriumhypochlorit, Natriumoxychlorid, Javelwasser, Hypochlorsäure, Natriumsalz, Carrel-Dakin-Lösung, javex, javelle water, hypochlorous acid, sodium salt, hypochlorite sodium, carrel-dakin solutionMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 23665760
ChEBI CHEBI:32146
IUPAC-Name Natrium;Hypochlorit
SMILES [O-]Kl.[Na+]
Spezifikation
Schmelzpunkt -16 °C
Farbe Gelb
pH 11
Physikalische Form Flüssig
Menge 1 l
Verpackung Plastikflasche aus HDPE
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
2 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2527048 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/02/2025 Catalog NumberS/5040/21,S/5040/PB17,S/5040/PB15
Chargennummer2523813 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/02/2025 Catalog NumberS/5040/21,S/5040/PB17,S/5040/PB15
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium hypochlorite solution
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • EUH031-Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Sodium hypochlorite
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Natriumhypochlorit, technisch, Lösung, Fisher Chemical >