Learn More
Natriumhydroxid-Monohydrat, 99.996 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 12179-02-1 | H3NaO2 | 58.01 g/mol
46.30 CHF - 330.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 12179-02-1
Summenformel H3NaO2
Molekulargewicht (g/mol) 58.01
MDL-Nummer MFCD00149229
InChI-Schlüssel JBJWASZNUJCEKT-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium hydroxide monohydrate, na.ho.h2o, naoh water, water naoh, sodium hydroxide h2o, sodium hydroxide water, water sodium hydroxide, h2o naoh, naoh h2o, sodium,hydroxide,hydrate
PubChem CID 23719242
SMILES O.[OH-].[Na+]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11369667
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
041281.06
5 g
46.30 CHF
5 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11359667
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Alfa Aesar
041281.14
25 g
98.40 CHF
25 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11379667
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
041281.22
100 g
330.00 CHF
100 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Sodium hydroxide monohydrate is used as an acid neutralizer. It is a strong base widely used in the chemical industry to drive chemical reactions. It finds application as a neutralizing agent in the petroleum refining industry, as paint stripper and an analytical reagent in laboratories to measure the concentration of acids by titration. It is involved in soap production, alumina production by Bayer process, paper industry. It plays an important role as a catalyst for the transesterification of methanol and triglycerides in order to prepare biodiesel.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
Gehäuse H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : DOT-Klasse:8; Verpackungsgruppe:II
missing translation for 'einecsNumber' : 215-185-5
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Natriumhydroxid-Monohydrat, 99.996 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals