Learn More
Natriumhydroxid-Monohydrat, 99.996 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11369667
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Natriumhydroxid-Monohydrat, 99.996 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11369667
5 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Artikelnummer. 11369667
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 041281.06
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 12179-02-1 | H3NaO2 | 58.01 g/mol
Sodium hydroxide monohydrate is used as an acid neutralizer. It is a strong base widely used in the chemical industry to drive chemical reactions. It finds application as a neutralizing agent in the petroleum refining industry, as paint stripper and an analytical reagent in laboratories to measure the concentration of acids by titration. It is involved in soap production, alumina production by Bayer process, paper industry. It plays an important role as a catalyst for the transesterification of methanol and triglycerides in order to prepare biodiesel.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
CAS 12179-02-1
Summenformel H3NaO2
Molekulargewicht (g/mol) 58.01
MDL-Nummer MFCD00149229
InChI-Schlüssel JBJWASZNUJCEKT-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium hydroxide monohydrate, na.ho.h2o, naoh water, water naoh, sodium hydroxide h2o, sodium hydroxide water, water sodium hydroxide, h2o naoh, naoh h2o, sodium,hydroxide,hydrateMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 23719242
SMILES O.[OH-].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium hydroxide monohydrate
Farbe Weiß
Siedepunkt 1390°C
Schmelzpunkt 318.4°C
Prozentgehaltsbereich 99.996% (metals basis)
Dichte 2.13 g/cm3 at 20°C
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and methanol.
Menge 5 g
IUPAC-Name Natrium; Hydroxid; Hydrat
Formelmasse 58.01 (40.00 Anhydrous)
Geruch Geruchsneutral
Physikalische Form Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerW06K066 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/09/2024 Catalog Number041281.22,041281.14,041281.06
ChargennummerR17K029 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog Number041281.22,041281.14,041281.06
ChargennummerM31K013 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/02/2024 Catalog Number041281.22,041281.14,041281.06
ChargennummerX17J032 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/10/2023 Catalog Number041281.22,041281.14,041281.06
ChargennummerU22J049 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/09/2023 Catalog Number041281.22,041281.14,041281.06
Name des Produkts
Natriumhydroxid-Monohydrat, 99.996 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >