Learn More
Natriumhydroxid, zertifiziertes AR für die Analyse, 46 – 51 % Lösung, zertifiziertes AR, Fisher Chemical
38.25 CHF - 533.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 1310-73-2
Summenformel HNaO
Molekulargewicht (g/mol) 39.997
MDL-Nummer 3548
InChI-Schlüssel HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
IUPAC-Name Natrium;Hydroxid
SMILES [OH-].[Na+]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10502343
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisher Chemical
S/4930/05
100 mL HDPE-Kunststoffflasche
38.25 CHF
100 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10795721
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisher Chemical
S/4930/17
2.5 L HDPE-Kunststoffflasche
127.00 CHF
2.50 Liter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10366290
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisher Chemical
S/4930/21
5 L HDPE-Kunststoffflasche
215.00 CHF
5 Liter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 17-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10376290
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisher Chemical
S/4930/25
25 L Kunststoffbehälter
533.00 CHF
25 Liter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-06-2025
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Natriumhydroxid, zertifiziertes AR für die Analyse, 46 – 51 % Lösung, zertifiziertes AR, Fisher Chemical