Learn More
Natriumhydroxid, zertifiziertes AR für die Analyse, 46 – 51 % Lösung, zertifiziertes AR, Fisher Chemical Artikelnummer.: 10502343
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Natriumhydroxid, zertifiziertes AR für die Analyse, 46 – 51 % Lösung, zertifiziertes AR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10502343 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
100 mL, HDPE-Kunststoffflasche, 100 Milliliter
Click to view available options
Menge:
100 mL
2.5 L
5 L
25 L
Verpackung:
HDPE-Kunststoffflasche
Kunststoffbehälter
Packungsgröße:
100 Milliliter
2.50 Liter
25 Liter
5 Liter
Artikelnummer. 10502343
Marke: Fisher Chemical S/4930/05
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Chemische Identifikatoren
CAS 1310-73-2
Summenformel HNaO
Molekulargewicht (g/mol) 39.997
MDL-Nummer 3548
InChI-Schlüssel HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
IUPAC-Name Natrium;Hydroxid
SMILES [OH-].[Na+]
Spezifikation
pH 13
Siedepunkt 145°C
Schmelzpunkt 12°C
Menge 100 mL
Verpackung HDPE-Kunststoffflasche
Dampfdichte > 1.0
Dampfdruck 14mmHg
Physikalische Form Flüssig
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2533711 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/05/2025 Catalog NumberS/4930/25,S/4930/15,S/4930/27,S/4930/05,S/4930/17,S/4930/21
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium hydroxide, 50 wt% solution in water
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Sodium hydroxide
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Natriumhydroxid, zertifiziertes AR für die Analyse, 46 – 51 % Lösung, zertifiziertes AR, Fisher Chemical >