Learn More
Natriumhydroxid, 5 N-Lösung, Biotech-Reagenz, J.T.Baker™ Artikelnummer.: 15395502
Natriumhydroxid, 5 N-Lösung, Biotech-Reagenz, J.T.Baker™
Artikelnummer. 15395502
4 l, Poly-Flasche
Click to view available options
Menge:
1 l
4 l
19 l
Verpackung:
Enghalsflasche aus Polyethylen
Poly-Flasche
Artikelnummer. 15395502
Marke: Avantor J.T.Baker 566803
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Hergestellt nach GMP-Richtlinien, für die jedoch kein USP/NF-Kompendium für das Produkt vorhanden ist.
Chemische Identifikatoren
CAS 1310-73-2
Summenformel HNaO
Molekulargewicht (g/mol) 39.997
InChI-Schlüssel HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Synonym Natriumhydroxid, Natronlauge, Natriumhydrat, Weißes Ätzmittel, Natriumlauge, Ätznatron, Ascarit, Natriumhydroxid NaOH, Natriumhydroxid-Lösung, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
IUPAC-Name Natrium;Hydroxid
SMILES [OH-].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumhydroxid, 5 N Lösung
Menge 4 l
Formelmasse 40
Güte Biotech-Reagenz
Verpackung Poly-Flasche
Relative Dichte 1 l = 1.17 kg
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Natriumhydroxid, 5 N-Lösung, Biotech-Reagenz, J.T.Baker™ >