Learn More
Natriumhydroxid, 0.1 N Standardlösung, Thermo Scientific Chemicals
Natriumhydroxid, HNaO, CAS-Nummer 1310-73-2, 7732-18-5, Aetznatron, Ascarit, Natronlauge, Natron, Natronlauge, Soda, Natriumhydrat, Natriumhydroxid, Natriumhydroxid na oh, Natriumhydroxidlösung, weißes Ätznatron, 1 l, CHEBI:32145, beige bis weiß, 0,0995 bis 0,1005 N (20 °C), 1,0000 g/ml
42.31 CHF - 408.03 CHF
Spezifikation
Namenshinweis | 0.1 N Standard Solution |
---|---|
CAS | 1310-73-2, 7732-18-5 |
Summenformel | HNaO |
Strukturformel | NaOH |
Konzentration | 0.0995 to 0.1005N (20°C) |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10637092
|
Thermo Scientific Acros
124190010 |
1 L | Kunststoffflasche |
42.31 CHF
1 Liter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10348573
|
Thermo Scientific Acros
124190025 |
2.5 L | Kunststoffflasche |
62.31 CHF
2.50 Liter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15179173
|
Thermo Scientific Acros
124190250 |
25 L | Kunststoffbehälter |
408.03 CHF
25 Liter |
Verfügbar ab: 27-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Volumetrisch StandardlösungSpezifikation
0.1 N Standard Solution | |
HNaO | |
0.0995 to 0.1005N (20°C) | |
01,1083; 05,616; 07,336; 08,460 | |
15, 8761 | |
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M | |
Natrium;Hydroxid | |
14798 | |
40 | |
Kristallpulver |
1310-73-2, 7732-18-5 | |
NaOH | |
MFCD00003548 | |
1.0000g/mL | |
sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic | |
[OH-].[Na+] | |
39.997 | |
CHEBI:32145 | |
Rein |