Learn More
Natriumhydroxid, 0.1 N Standardlösung, Thermo Scientific Chemicals
Natriumhydroxid, HNaO, CAS-Nummer 1310-73-2, 7732-18-5, Aetznatron, Ascarit, Natronlauge, Natron, Natronlauge, Soda, Natriumhydrat, Natriumhydroxid, Natriumhydroxid na oh, Natriumhydroxidlösung, weißes Ätznatron, 1 l, CHEBI:32145, beige bis weiß, 0,0995 bis 0,1005 N (20 °C), 1,0000 g/ml
Marke: Thermo Scientific Acros 124190010
40.19 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Volumetrisch Standardlösung
Spezifikation
Sodium hydroxide | |
0.1 N Standard Solution | |
HNaO | |
0.0995 to 0.1005N (20°C) | |
01,1083; 05,616; 07,336; 08,460 | |
15, 8761 | |
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M | |
[OH-].[Na+] | |
39.997 | |
CHEBI:32145 | |
Rein | |
Kristallpulver |
Beige bis weiß | |
1310-73-2, 7732-18-5 | |
NaOH | |
MFCD00003548 | |
1.0000g/mL | |
sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic | |
1 L | |
Natrium;Hydroxid | |
14798 | |
40 | |
Kunststoffflasche |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0467109 | Analysenzertifikat | 25/01/2025 | 124190025,124190010,124190250 |
A0464762 | Analysenzertifikat | 25/07/2024 | 124190025,124190010,124190250 |
B00Z1006 | Analysenzertifikat | 11/06/2024 | 124190025,124190010,124190250 |
A0439468 | Analysenzertifikat | 06/12/2023 | 124190025,124190010,124190250 |
A0457753 | Analysenzertifikat | 20/11/2023 | 124190025,124190010,124190250 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.Aktionscode: 24127Gültig bis zum: 2025-05-31
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 70% -
Mehrere Hersteller
Zurück zum Labor Sommersemester
Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab EssentialsAktionscode: 25721Gültig bis zum: 2025-05-01
Neues Angebot Jetzt sparen