Learn More
Natriumhydrogencarbonat, hochrein, SLR, Fisher Chemical™
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
1 kg
3 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffkeg
Kunststoffpulverbehälter
Beschreibung
Natriumhydrogencarbonat, hochrein, SLR
Spezifikation
Spezifikation
Schmelzpunkt | 270 °C |
Farbe | Weiß |
pH | 8,3 |
Physikalische Form | Pulver/Feststoff |
Menge | 5 kg |
IUPAC-Name | Natrium;Wasserstoffcarbonat |
Formelmasse | 84.01g/mol |
Verpackung | Kunststoffkeg |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Sodium bicarbonate
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Natriumhydrogencarbonat, hochrein, SLR, Fisher Chemical™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur