Learn More
Natriumhydrid, 60%ige Dispersion in Mineralöl, in löslichem Beutel, in wiederverschliessbaren Dosen, Thermo Scientific Chemicals
41.69 CHF - 631.30 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 7646-69-7, 8042-47-5
Summenformel HNa
Molekulargewicht (g/mol) 24
MDL-Nummer MFCD00003471
InChI-Schlüssel BZKBCQXYZZXSCO-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium hydride, sodiumhydride, sodium hydride nah, sodium hydride oil dispersion, sodium monohydride, sodium hydride nad, sodiumhydrid, natrium hydride, sodium hydrid
PubChem CID 24758
IUPAC-Name Natrium; Hydrid
SMILES [H-].[Na+]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10297520
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
332141000
100 g N/A N/A N/A
10338750
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
332145000
500 g N/A N/A N/A
12307103
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
332140020
2 kg N/A N/A N/A
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Adsorptionsreagenz, Reduktionsreagenz
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Natriumhydrid, 60%ige Dispersion in Mineralöl, in löslichem Beutel, in wiederverschliessbaren Dosen, Thermo Scientific Chemicals