Learn More
Natriumhydrid, 60%ige Dispersion in Mineralöl, in löslichem Beutel, in wiederverschliessbaren Dosen, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10297520
Natriumhydrid, 60%ige Dispersion in Mineralöl, in löslichem Beutel, in wiederverschliessbaren Dosen, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10297520 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
100 g, 100 Gramm
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2 kg
Packungsgröße:
100 Gramm
2 Kilogramm
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 10297520
Marke: Thermo Scientific Acros 332141000
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Adsorptionsreagenz, Reduktionsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7646-69-7, 8042-47-5
Summenformel HNa
Molekulargewicht (g/mol) 24
MDL-Nummer MFCD00003471
InChI-Schlüssel BZKBCQXYZZXSCO-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium hydride, sodiumhydride, sodium hydride nah, sodium hydride oil dispersion, sodium monohydride, sodium hydride nad, sodiumhydrid, natrium hydride, sodium hydrid
PubChem CID 24758
IUPAC-Name Natrium; Hydrid
SMILES [H-].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium hydride, 60% dispersion in mineral oil
Schmelzpunkt 800.0°C
Namenshinweis In soluble bags, in resealable cans
Farbe Grau bis Gelb
Physikalische Form Klebriges Pulver
Menge 100 g
Strukturformel NaH
Fieser 02,382; 01,1075; 04,452; 05,610; 06,541; 07,335; 08,458; 09,427; 11,486; 12,447; 14,288; 16,307
Flammpunkt 165°C
Merck Index 15,876
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts. Other solubilities: reacts with alcohols, soluble in molten sodium hydroxide, insoluble in cs2, ccl4, liquid nh3, benzene
Formelmasse 24
Reinheit (%) 57 to 63% (NaH)
Verpackung Plastic bag in resealable tin can
Dichte 1.2000g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium hydride, 60% dispersion in mineral oil
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Stoff\, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H260-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase, die sich spontan entzünden können.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Sodium hydride
Name des Produkts
Natriumhydrid, 60%ige Dispersion in Mineralöl, in löslichem Beutel, in wiederverschliessbaren Dosen, Thermo Scientific Chemicals >