Learn More
Natriumformiat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11443408
Verfügbar ab: 09-07-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Natriumformiat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11443408
5000 g, 5000 Gramm
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
5000 Gramm
Artikelnummer. 11443408
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A17813.0I
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 09-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 141-53-7 | CHNaO2 | 68.007 g/mol
Sodium formate is used in analytical chemistry to precipitate noble metals. It is used for tanning leather, for dyeing and printing fabrics. It acts as an electroplating agent, an acidulant in the textile industry, a reducing agent, a mordant, a complexing agent. Further, it is used in photographic fixing baths. In addition, it is used as a buffering agent for strong mineral acids and food additive.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Natriumformiat wird in der analytischen Chemie zur Fällung von Edelmetallen verwendet. Wird zum Gerben von Leder, zum Färben und Drucken von Stoffen genutzt. Fungiert als Galvanikmittel, als Säuerungsmittel in der Textilindustrie, als Reduktionsmittel, als Beizmittel, als Komplexbildner. Darüber hinaus Verwendung in fotografischen Fixierbädern. Zudem Verwendung als Puffermittel für starke Mineralsäuren und als Lebensmittelzusatz.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Alkohol, Glycerin und Ameisensäure. Unlöslich im Äther.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht verträglich mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren. Empfindlich gegen Feuchtigkeit.
Chemische Identifikatoren
CAS 141-53-7
Summenformel CHNaO2
Molekulargewicht (g/mol) 68.007
MDL-Nummer MFCD00013101
InChI-Schlüssel HLBBKKJFGFRGMU-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium formate, formic acid, sodium salt, salachlor, formic acid sodium salt, formic acid, na salt, sodium formate, refined, sodium formiate, mravencan sodny czech, ccris 1037, hsdb 744
PubChem CID 2723810
ChEBI CHEBI:62965
IUPAC-Name Natrium; Formiat
SMILES C(=O)[O-].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium formate
Schmelzpunkt 259°C to 262°C
Dichte 1.92
Menge 5000 g
Beilstein 3595134
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Merck Index 14,8621
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,alcohol,glycerol and formic acid. Insoluble in ether.
Formelmasse 68.01
Reinheit (%) 98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
Chargennummer10238780 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/02/2023 ArtikelnummerA17813.30,A17813.0B,A17813.0I
Chargennummer10245534 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/01/2023 ArtikelnummerA17813.30,A17813.0B,A17813.0I
Chargennummer10244812 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/11/2022 ArtikelnummerA17813.30,A17813.0B,A17813.0I
Chargennummer10240356 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/04/2022 ArtikelnummerA17813.30,A17813.0B,A17813.0I
Chargennummer10237557 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 ArtikelnummerA17813.30,A17813.0B,A17813.0I
Name des Produkts
Natriumformiat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >