Learn More
Natriumformat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10197203
Zum Warenkorb hinzufügen
Natriumformat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10197203
5kg, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
1kg
5kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10197203
Marke: Thermo Scientific Acros 148230051
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 141-53-7 | CHNaO2 | 68.007 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
CAS 141-53-7
Summenformel CHNaO2
Molekulargewicht (g/mol) 68.007
MDL-Nummer MFCD00013101
InChI-Schlüssel HLBBKKJFGFRGMU-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium formate, formic acid, sodium salt, salachlor, formic acid sodium salt, formic acid, na salt, sodium formate, refined, sodium formiate, mravencan sodny czech, ccris 1037, hsdb 744
PubChem CID 2723810
ChEBI CHEBI:62965
IUPAC-Name Natrium; Formiat
SMILES C(=O)[O-].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium formate
Schmelzpunkt 258,0°bis 261,0 °C
Farbe Weiß
Siedepunkt 360,0 °C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 0.99
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel HCO2Na
Menge 5kg
Beilstein 02, 8
Fieser 8458
Merck Index 15, 8756
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser:500 g/l (20 °C).Andere Löslichkeiten: löslich in Glycerin, leicht löslich in Alkohol, unlöslich in Äther
Formelmasse 68.01
Reinheit (%) 0.99
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0463019 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/05/2024 Catalog Number148230051,148230010
ChargennummerA0457516 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/11/2023 Catalog Number148230051,148230010
ChargennummerA0457517 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/11/2023 Catalog Number148230051,148230010
ChargennummerA0452974 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/05/2023 Catalog Number148230051,148230010
ChargennummerA0451355 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number148230051,148230010
Name des Produkts
Natriumformat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >