Learn More
Natriumfluorid, 99.0+ %, zertifiziertes AR für Analysen, Fisher Chemical
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
1 kg
3 kg
Beschreibung
Natriumfluorid, 99,0 +%, AR-zertifiziert für Analysen
Spezifikation
Spezifikation
Siedepunkt | 1700°C |
Schmelzpunkt | 993°C |
Farbe | Weiß |
pH | 7.4 |
Physikalische Form | Pulver/Feststoff |
Menge | 250 g |
IUPAC-Name | Natrium;Fluorid |
Formelmasse | 41.98g/mol |
Verpackung | Kunststoffpulverbehälter |
Dampfdruck | 1mmHg 1077 |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Sodium fluoride
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- EUH032-Entwickelt bei Berührung mit Säure sehr giftige Gase.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/A§
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/A§/waschen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Natriumfluorid, 99.0+ %, zertifiziertes AR für Analysen, Fisher Chemical >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur