Learn More
Natriumfluorid, 99.0+ %, zertifiziertes AR für Analysen, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10376240 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
500 g
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
1 kg
3 kg
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Natriumfluorid, 99,0 +%, AR-zertifiziert für Analysen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7681-49-4
Summenformel FNa
Molekulargewicht (g/mol) 41.99
MDL-Nummer MFCD00003524
InChI-Schlüssel PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium fluoride, florocid, fluoride, sodium, zymafluor, ossin, sodium fluoride naf, sodium fluoride, antibulit, floridine, fluonatril
PubChem CID 5235
ChEBI CHEBI:28741
SMILES [F-].[Na+]
Spezifikation
Siedepunkt 1700°C
Schmelzpunkt 993°C
Farbe Weiß
pH 7.4
Physikalische Form Pulver/Feststoff
Menge 500 g
IUPAC-Name Natriumfluorid
Formelmasse 41.98g/mol
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
Dampfdruck 1mmHg 1077
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium fluoride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • EUH032-Entwickelt bei Berührung mit Säure sehr giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Natriumfluorid, 99.0+ %, zertifiziertes AR für Analysen, Fisher Chemical >