Learn More
Gibco™ Sodium Chloride (NaCl) Solutions, 0.1–2.0 M
Gibco Sodium Chloride (NaCl) solutions are sterile-filtered, packaged in bioprocess containers, and ready-to-use. Sourcing NaCl solutions can help streamline your buffer preparation allowing you to focus on additional critical steps in your biopharmaceutical processes.
Marke:  Gibco™ A5802803
1624.50 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
1624.50 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24127" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 18054080
  • 1710.00 CHF / 200 Liter
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
We mix compendial-grade sodium chloride (NaCl) with the same bulk water used in our Gibco Water for Injection (WFI) for Cell Culture to produce solutions that meet the most stringent expectations of the pharmaceutical, biopharma, and diagnostic industries. NaCl solutions are manufactured to cGMP (21CFR820) and ISO 13485 standards, promoting consistency and convenience for every stage of the bioprocessing pipeline.
Product features:
• Multiple concentrations available (0.1 M, 0.2 M, 0.5 M, 1.0 M, 2.0 M)
• Available in a range of pack sizes (5 L, 20 L, 200 L)
• Established products with set specifications are ready to order
• Manufactured to ISO and cGMP standards to meet the stringent expectations of highly regulated industries
• Readily accessible documentation for accelerated qualification
User benefits:
• Eases the time requirements dedicated for in-house buffer preparation
• Mitigates space required for equipment storage
• Streamlines in-house chromatography processes related to formulation, hydration, testing, and validation
• Meets workflow needs for all stages of biologic development and manufacturing
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Natriumchlorid
0.2 M
Flüssigkeit
0.2 M NaCl
Steril gefiltert
0.2 μm Sterile-filtered
354–394 mOsm/kg
Klar
4.5–8.0
200 L
trommel
GMP - 21 CFR 820, ISO 13485
≤ 1.0 EU/mL
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.
    Aktionscode: 24127
    Gültig bis zum2025-05-31
    Tage
    13
    Stunden
    12
    Minuten
    8
    Sekunden
    24
  • Invitrogen , ABI Applied Biosystems , Thermo Scientific , Affymetrix eBioscience
    Einsparungen zur Unterstützung Ihrer Forschung.
    Aktionscode: 24108
    Gültig bis zum2025-06-27
    Tage
    40
    Stunden
    12
    Minuten
    8
    Sekunden
    24
    Neues Angebot
    Jetzt sparen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ Sodium Chloride (NaCl) Solutions, 0.1–2.0 M > 0.2 M, 200 L, drum
Für die Verwendung in der Forschung oder die Weiterverarbeitung. Nicht zur Diagnosestellung oder direkten Anwendung bei Menschen oder Tieren geeignet.