Learn More
Natriumbutyrat, >98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11423980
Zum Warenkorb hinzufügen
Natriumbutyrat, >98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11423980
5 g
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
Artikelnummer. 11423980
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A11079.06
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Decreases calcium release from intracellular stores. Inhibits histone deacetylase.Sodium butyrate is used in the treatment of human spinal muscular atrophy patients. Further, it is used in the determination of the role of histone acetylation in chromatin structure and function.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Verringert die Kalziumfreisetzung aus intrazellulären Speichern. Hemmt die Histon-Deacetylase. Natriumbutyrat wird zur Behandlung von Patienten mit humaner Wirbelsäulenatrophie verwendet. Darüber hinaus Verwendung bei der Bestimmung der Rolle der Histon-Acetylierung in Struktur und Funktion von Chromatin.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Dimethylsulfoxid und Ethanol. Unlöslich im Äther.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 156-54-7
Summenformel C4H7NaO2
Molekulargewicht (g/mol) 110.09
MDL-Nummer MFCD00002816
InChI-Schlüssel MFBOGIVSZKQAPD-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium butyrate, sodium butanoate, butyric acid sodium salt, butanoic acid, sodium salt, butyrate sodium, butyric acid, sodium salt, sodium n-butyrate, sodium propanecarboxylate, butyric acid, na, butanoic acid, sodium salt 1:1Mehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 5222465
ChEBI CHEBI:64103
SMILES [Na+].CCCC([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium butyrate
Schmelzpunkt >300°C
Strukturformel CH3(CH2)2CO2Na
Menge 5 g
Beilstein 3629439
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,dimethyl sulfoxide and ethanol. Insoluble in ether.
IUPAC-Name Natriumbutanoat
Formelmasse 110.09
Reinheit (%) ≥98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10251854 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/08/2024 Catalog NumberA11079.36,A11079.06,A11079.22
ChargennummerZ15J007 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/01/2024 Catalog NumberA11079.36,A11079.06,A11079.22
ChargennummerY09I018 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/10/2023 Catalog NumberA11079.36,A11079.06,A11079.22
ChargennummerR09I022 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/05/2022 Catalog NumberA11079.36,A11079.06,A11079.22
Chargennummer10239293 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog NumberA11079.36,A11079.06,A11079.22
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium butyrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Butanoic acid, sodium salt
Name des Produkts
Natriumbutyrat, >98 %, Thermo Scientific Chemicals >