Learn More
Buttersäure, Natriumsalz, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals ProdukteBeschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Butyric acid sodium salt |
Schmelzpunkt | 250,0°bis 253,0 °C |
Farbe | Weiß |
Prozentgehaltsbereich | 98% |
Strukturformel | CH3CH2CH2COONa |
Löslichkeitsinformationen | Löslichkeit in Wasser: löslich.Andere Löslichkeiten: unlöslich im Äther |
IUPAC-Name | sodium butanoate |
Formelmasse | 110.09 |
Reinheit (%) | 99% |
Menge | 5g |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0470534 | Analysenzertifikat | 17/05/2025 | 263190050,263191000,263190250,263195000 |
A0461025 | Analysenzertifikat | 19/03/2024 | 263190050,263191000,263190250,263195000 |
A0451582 | Analysenzertifikat | 02/05/2023 | 263190050,263191000,263190250,263195000 |
A0449625 | Analysenzertifikat | 23/01/2023 | 263190050,263191000,263190250,263195000 |
A0393786 | Analysenzertifikat | 15/12/2022 | 263190050,263191000,263190250,263195000 |
Sicherheit und Handhabung
- Butyric acid sodium salt
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.