Learn More
Natriumbromid, 99+ %, reinst, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7647-15-6 | BrNa | 102.89 g/mol
22.81 CHF - 284.42 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 7647-15-6
Summenformel BrNa
Molekulargewicht (g/mol) 102.89
MDL-Nummer MFCD00003475
InChI-Schlüssel JHJLBTNAGRQEKS-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium bromide, bromide salt of sodium, sodium bromide nabr, sedoneural, sodiumbromide, trisodium tribromide, bromnatrium, nabr, bromnatrium german, caswell no. 750a
PubChem CID 253881
ChEBI CHEBI:63004
IUPAC-Name Natriumbromid
SMILES [Na+].[Br-]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10216740
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
205131000
100 g Kunststoffflasche
22.81 CHF
100 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10368100
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
205130010
1 kg Kunststoffflasche
84.02 CHF
1 Kilogramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10063573
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
205130050
5 kg Kunststoffflasche
284.42 CHF
5 Kilogramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Reagenz zur Formung von C-X-Bindungen
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 231-599-9
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Natriumbromid, 99+ %, reinst, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals