Learn More
Natriumbromid, 99+ %, reinst, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10216740
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Natriumbromid, 99+ %, reinst, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10216740
100 g, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
100 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10216740
Marke: Thermo Scientific Acros 205131000
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7647-15-6 | BrNa | 102.89 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Reagenz zur Formung von C-X-Bindungen
Chemische Identifikatoren
CAS 7647-15-6
Summenformel BrNa
Molekulargewicht (g/mol) 102.89
MDL-Nummer MFCD00003475
InChI-Schlüssel JHJLBTNAGRQEKS-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium bromide, bromide salt of sodium, sodium bromide nabr, sedoneural, sodiumbromide, trisodium tribromide, bromnatrium, nabr, bromnatrium german, caswell no. 750a
PubChem CID 253881
ChEBI CHEBI:63004
IUPAC-Name Natriumbromid
SMILES [Na+].[Br-]
Spezifikation
Siedepunkt 1390.0°C
Chemischer Name oder Material Sodium bromide
Schmelzpunkt 755.0°C
Namenshinweis Anhydrous
Farbe Weiß
pH 5 to 7 (5% soln. at 20°C)
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich 99% min. (on dry substance) (Argentometry)
Strukturformel NaBr
Fieser 12,445; 13,46
Merck Index 15, 8729
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 905g/L (20°C). Other solubilities: 1160g/L water (50°C), 1210g/L water (100°C), 1g/6 mL methanol, 7g/100 mL 95% ethanol
Formelmasse 102.89
Reinheit (%) ≥99%
Güte Extrarein
Verlust bei Trocknung 1% max. (120°C)
Verpackung Kunststoffflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0471513 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number205130050,205131000,205130010
ChargennummerA0465738 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 Catalog Number205130050,205130010,205131000
ChargennummerA0465737 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 Catalog Number205130050,205130010,205131000
ChargennummerA0465736 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 Catalog Number205130050,205130010,205131000
ChargennummerA0465462 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/08/2024 Catalog Number205130050,205130010,205131000
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Natriumbromid, 99+ %, reinst, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals >