Learn More
Natriumbisulfat-Hydrat, 97 %, reinst, Reagenz, Kristalle, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10288513
Zum Warenkorb hinzufügen
Natriumbisulfat-Hydrat, 97 %, reinst, Reagenz, Kristalle, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10288513
2.5 kg, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
10 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststofftrommel
Artikelnummer. 10288513
Marke: Thermo Scientific Acros 419430025
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10034-88-5
Summenformel H3NaO5S
Molekulargewicht (g/mol) 138.07
MDL-Nummer MFCD00149210
InChI-Schlüssel JXHZRQHZVYDRGX-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium bisulfate monohydrate, sodium hydrogen sulfate monohydrate, unii-3kls9y77yj, sulfuric acid, monosodium salt, hydrate, 3kls9y77yj, sodium hydrogensulfate hydrate, sulfuric acid, monosodium salt, monohydrate, sodium hydrate hydrogen sulfate, sodium hydrogen sulfate-1-hydrate, acmc-20ajox
PubChem CID 23673662
IUPAC-Name Natrium; Schwefelwasserstoff; Hydrat
SMILES O.[Na+].OS([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium bisulfate monohydrate
Schmelzpunkt 58.0°C
Namenshinweis 97%
Farbe Weiß
Physikalische Form Anhaftende Kristalle
Menge 2.5 kg
Prozentgehaltsbereich 97%
Strukturformel NaHSO4·H2O
Merck Index 15,8722
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 670g/L. Other solubilities: decomposes by alcohol into sodium sulfate and,h2so4
Formelmasse 138.08
Reinheit (%) 97%
Güte Extrarein
Verpackung Glasflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0458137 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/12/2023 Catalog Number419435000,419430100,419430025
ChargennummerA0455783 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number419435000,419430100,419430025
ChargennummerA0450157 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number419435000,419430100,419430025
ChargennummerA0445382 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2022 Catalog Number419435000,419430100,419430025
ChargennummerA0443063 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/06/2022 Catalog Number419435000,419430100,419430025
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium bisulfate monohydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
Natriumbisulfat-Hydrat, 97 %, reinst, Reagenz, Kristalle, Thermo Scientific Chemicals >