Learn More
Natriumacetat-Trihydrat, zertifizierte AR für Analysen, Kristall, Fisher Chemical Artikelnummer.: 10794571
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Natriumacetat-Trihydrat, zertifizierte AR für Analysen, Kristall, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10794571
1 kg, Kunststoffpulverbehälter
Click to view available options
Menge:
1 kg
Verpackung:
Kunststoffpulverbehälter
Artikelnummer. 10794571
Marke: Fisher Chemical S/2040/60
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Spezifikation
CAS 6131-90-4
Schmelzpunkt 58 °C
Farbe Weiß
pH 8 bis 9,5
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
Summenformel C2H9NaO5
MDL-Nummer 71557
Menge 1 kg
Synonym sodium acetate trihydrate, thomaegelin, acetic acid, sodium salt, trihydrate, plasmafusin, tutofusin, natrium acetate-3-wasser, unii-4550k0sc9b, sodium acetate usp:jan, sodium acetate usan:jan, sodium acetate tn
InChI-Schlüssel AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
SMILES CC(=O)[O-].O.O.O.[Na+]
IUPAC-Name Natrium;Acetat;Trihydrat
Molekulargewicht (g/mol) 136.079
PubChem CID 23665404
ChEBI CHEBI:32138
Formelmasse 136.08g/mol
Physikalische Form Fest
Name des Produkts
Natriumacetat-Trihydrat, zertifizierte AR für Analysen, Kristall, Fisher Chemical >