Learn More
Natriumacetat-Trihydrat, AR-zertifiziert für Analysen, Kristall, Fisher Chemical™ Artikelnummer.: 10376000
Zum Warenkorb hinzufügen
Natriumacetat-Trihydrat, AR-zertifiziert für Analysen, Kristall, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10376000
5 kg, Plastikfass
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffpulverbehälter
Plastikfass
Artikelnummer. 10376000
Marke: Fisher Chemical S/2040/65
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Natriumacetat-Trihydrat, zertifiziertes AR für die Analyse, Kristall
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6131-90-4
Summenformel C2H9NaO5
Molekulargewicht (g/mol) 136.079
MDL-Nummer 71557
InChI-Schlüssel AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium acetate trihydrate, thomaegelin, acetic acid, sodium salt, trihydrate, plasmafusin, tutofusin, natrium acetate-3-wasser, unii-4550k0sc9b, sodium acetate usp:jan, sodium acetate usan:jan, sodium acetate tn
PubChem CID 23665404
ChEBI CHEBI:32138
IUPAC-Name Natrium;Acetat;Trihydrat
SMILES CC(=O)[O-].O.O.O.[Na+]
Spezifikation
Schmelzpunkt 58°C
Farbe Weiß
pH 8 to 9.5
Verpackung Plastikfass
Menge 5 kg
Formelmasse 136.08g/mol
Physikalische Form Fest
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Natriumacetat-Trihydrat, AR-zertifiziert für Analysen, Kristall, Fisher Chemical™ >