Learn More
Fisherbrand™ Fläschchen aus Kalknatronglas
Diese Fläschchen eignen sich für allgemeine Mischanwendungen sowie einfache Laborarbeiten. Die Fläschchen aus Kalknatronglas halten mäßiger Erwärmung (z. B. in einem Wasserbad) stand.
55.35 CHF - 71.40 CHF
Spezifikation
Material | Kalknatronglas |
---|---|
Enthält | Druckkappe |
Anzahl pro Packung | 100 |
Verschlussmaterial | Polyethylen |
Verschlusstyp | Druckkappe |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
14861582
|
Fisherbrand™
G050/25FB |
10 ml |
57.95 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 05-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
14891582
|
Fisherbrand™
G050/23FB |
9 ml |
55.35 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
14831582
|
Fisherbrand™
G050/19FB |
3 ml | N/A | N/A | N/A | |||||
14871582
|
Fisherbrand™
G050/27FB |
13.5 ml |
61.20 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 05-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Durchsichtige Flachbodenfläschchen
- Mit Stopfen aus Polyethylen
- In einer Vielzahl an Größen erhältlich
Spezifikation
Kalknatronglas | |
100 | |
Druckkappe |
Druckkappe | |
Polyethylen | |
100/Packung |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Fläschchen aus Kalknatronglas