Learn More
Fisherbrand™ Fläschchen aus Kalknatronglas
Diese Fläschchen eignen sich für allgemeine Mischanwendungen sowie einfache Laborarbeiten. Die Fläschchen aus Kalknatronglas halten mäßiger Erwärmung (z. B. in einem Wasserbad) stand.
Marke:  Fisherbrand™ G050/25FB
40.85 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24350" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 14861582
  • 57.95 CHF / 100 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 15-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Durchsichtige Flachbodenfläschchen
  • Mit Stopfen aus Polyethylen
  • In einer Vielzahl an Größen erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
16 mm
10 ml
100
Druckkappe
100/Packung
Kalknatronglas
Druckkappe
Polyethylen
75 mm
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Fläschchen aus Kalknatronglas > Kapazität: 10 ml